Learn More
Sulfate de manganèse(II) hydraté, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11396917
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15244-36-7 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Used in feed additive, nutrient, firming agent and flavor enhancer. It is also used as a fermentation aid in the processing of beer and malt beverages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15244-36-7
Formule moléculaire H2MnO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) sulfate hydrate
Note relative au nom Loses all water at 400-450°
Couleur Rose
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metal basis)
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
Poids de la formule 151.00 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect Pink Crystalline Powder