Learn More
Perchlorate de manganèse(II) hexahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351669
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15364-94-0 | Cl2H12MnO14 | 361.92 g/mol
It used in rocket fuel. This is one of the most proven materials for etching of liquid crystal displays and critical electronics applications as well as ore extraction. It is also used for electropolishing/etching of aluminum, molybdenum, and other metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15364-94-0
Formule moléculaire Cl2H12MnO14
Poids moléculaire (g/mol) 361.92
Numéro MDL MFCD00150255
Clé InChI AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
CID PubChem 203855
Nom IUPAC manganese(2+) hexahydrate diperchlorate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Point de fusion 165°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Numéro UN UN1481
Informations sur la solubilité Soluble in benzene, ethyl acetate
Poids de la formule 361.93 (253.84 Anhydrous)
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic