Learn More
Perchlorate de manganèse(II) hexahydraté, 99,995 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, is a good oxidizing agent and also acts as an intermediates in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese (II) perchlorate hexahydrate |
Point de fusion | 165°C (decomposition) |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN1481 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,benzene,ethyl acetate |
Poids de la formule | 361.93 (253.84 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.995% |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Perchlorate de manganèse(II) hexahydraté, 99,995 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu