Learn More
Nitrate de manganèse(II) hydraté, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11376917
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15710-66-4 | MnN2O6 | 178.95 g/mol
Raw material for electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. Also useful precursors to the oxides of manganese.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15710-66-4
Formule moléculaire MnN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.95
Numéro MDL MFCD00149788
Clé InChI MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese ii nitrate hydrate, acmc-1brrd, manganese nitrate hydrate, mn.2no3.h2o, manganese 2+ ion hydrate dinitrate, manganese 2+ hydrate dinitrate, manganese ii nitrate hydrate, puratronic, manganese 2+ nitrate-water 1/2/1
CID PubChem 16211480
SMILES [Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) nitrate hydrate
Point de fusion ∽26°C
Couleur Rose
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC dinitrate de manganèse(2+) ; hydrate
Poids de la formule 178.95 (anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Pink Crystalline Aggregates