Learn More
Aluminiure de manganèse, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11347838
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12253-13-3
Numéro MDL MFCD00213943
Synonyme aluminum, compd. with manganese 3:1, aluminum; manganese, trialumane manganese, aluminum, compound with manganese 3:1
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese aluminide
Forme physique Grumeaux
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 135.88
Pourcentage de pureté 99.5%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Aluminiure de manganèse, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific™ >