Learn More
Aluminiure de manganèse, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese aluminide |
Forme physique | Grumeaux |
Quantité | 25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 135.88 |
Pourcentage de pureté | 99.5% |