Learn More
Manganèse, solution étalon AAS, Specpure™, Mn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
39.80€ - 88.24€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 54.94 |
Numéro MDL | MFCD00011111 |
Clé InChI | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23930 |
ChEBI | CHEBI:35154 |
Nom IUPAC | manganèse |
SMILES | [Mn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088078.AE |
100 mL |
39.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088078.AP |
500 mL |
88.24€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
54.94 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:35154 | |
[Mn] |
Mn | |
MFCD00011111 | |
23930 | |
manganèse |
Spécification
Manganese | |
17mm Hg at 20°C | |
MFCD00011111 | |
Incolore | |
[Mn] | |
54.94 | |
CHEBI:35154 |
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Mn | |
Liquide | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
manganèse | |
23930 | |
Acide nitrique :5 % ; manganèse :0,1 % ; eau :94,9% |
Safety and Handling
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Manganese, AAS standard solution, Specpure, Mn 1000µg/ml
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid, Manganese