Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltitol, 95 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Maltitol |
Note relative au nom | 95% |
Point de fusion | 147°C to 153°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (ELSD) (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 kg |
Beilstein | 17, V,7, 145 |
Conditions de rotation spécifiques | + 107.00 (20.00°C c=5,water) |
Afficher plus |