Learn More
Thermo Scientific™ Malt Extract Agar (Dehydrated)
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with typical morphology and pigmentation using medium.
394.00€
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10321063
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
CM0059B
500 g
394.00€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract Agar (Dehydrated). Mycological peptone in the medium gives a luxuriant growth of yeasts and molds with typical morphology and pigmentation.
Malt Extract Agar is similar to the formula of Galloway and Burgess1 used for the detection, isolation, and enumeration of yeasts and molds. For mycological counts, it may be desirable to prepare the more acid medium in order to suppress bacterial growth.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand
Spécification
Spécification
Poudre
Gélose
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • MALT EXCTRACT AGAR
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Barley, malt
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Laboratory Use Only