Learn More
Hamilton™ Male Luer Lock M6 Threads
Hamilton offers a diverse line of inert fittings fittings and connectors made from CTFE. The fittings are designed for use with industry standard luer and luer lock products like our syringes as well as threaded 1/4-28 and M6 flat bottom ports.
Marca:  Hamilton™ 32876
Codice prodotto. 11533244
  • 68.00CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Specification Sheet
  • Connection 1 – Male Luer Lock
  • Connection 2 – Male M6
  • Sales Quantity – 1 each
  • I.D. – 1.5 mm
Specifica
Specifica
Male Luer Lock M6 Threads
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato