Learn More
Kartell™ Balle d’agitation magnétique
Conçue avec un aimant revêtu de PTFE pour des applications impliquant des aliments. La balle d’agitation magnétique Kartell™ est idéale pour les tubes à essai ou pour les mouvements d’agitation excentrés.
Marque:  Kartell™ 0077000
Code produit. 10729651
  • 79.95€ / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 20-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Idéale pour une utilisation avec des tubes à essai
  • Idéale pour les mouvements d’agitation excentrés
  • Adapté aux denrées alimentaires