Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, purum p.a., ≥ 98,0 % (KT), Honeywell™
Code produit. 15696060 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Purum p.a., ≥ 98,0 %
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride hexahydrate
Point de fusion 117°C
Couleur Incolore
pH 5.0 to 6.0 (at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 5 kg
Formule linéaire MgCl2 · 6H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 203.3g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (KT)
Conditionnement Flacon poly