Learn More
Alla France™ M50 Hydrometer
Alla France™ M50 Hydrometer is designed to measure the relative density of a liquid.
Marca: Alla France™ 3500MC105/20/M-qp
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Calibration temperature 20°C
- General purpose
Specifica
Hydrometer | |
0.001 g/mL | |
270 mm |
±0.001 | |
ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791 | |
1.05 to 1.10 g/mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto