Learn More
Oxyde de lutécium(III), REacton™, 99,995 % (base de métaux), REM 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048567
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
The product of Lutetium(III) oxide and palladium(II) oxide has a potential use in superconducting materials. It is an important raw material for laser crystals. It has specialized uses in ceramics, glass, phosphors, and lasers. Also used as a catalyst in cracking, alkylation, hydrogenation, and polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12032-20-1
Formule moléculaire Lu2O3
Poids moléculaire (g/mol) 397.93
Numéro MDL MFCD00011100
Clé InChI UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Nom IUPAC dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) oxide
Point de fusion 2487°C
Note relative au nom REM 50ppm
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,5615
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 397.94
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 9.420 g/mL