Learn More
Fluorure de lutécium(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372578
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13760-81-1
Numéro MDL MFCD00016191
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) fluoride
Point de fusion 1182°C
Forme physique Grumeaux
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 231.97
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 8.3 g/mL