Learn More
Chlorure de lutétium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333467
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10099-66-8
Lutetium(III) chloride, anhydrous is used as a sputtering target in the preparation of bubble memory device. It is widely used in electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-66-8
Numéro MDL MFCD00011099
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) chloride
Point de fusion 905°C (sublimation)
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,5615
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 281.33
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.98 g/mL