Learn More
Cole Parmer Raccords Luer
Les raccords Cole Parmer Luer offrent une durabilité exceptionnelle et sont faciles à démonter pour le nettoyage
Marque: Cole Parmer 41507-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les raccords Cole Parmer Luer offrent une durabilité exceptionnelle et sont faciles à démonter pour le nettoyage
Idéal pour les environnements chimiques agressifsSpécification
Luer Lock mâle x raccord cannelé 1⁄16 po | |
Acier inoxydable | |
15,748 mm | |
5/8 po |
Oui | |
5/8 in. | |
1 de chaque | |
Raccords Luer, Luer Lock mâle x raccord cannelé 1⁄16 po |