Learn More
Invitrogen™ Human LRRK2 [D1994A], GST Tag Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marque:  Invitrogen™ PR9102A
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15448713
  • 2985.00€ / 100µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain. The protein is present largely in the cytoplasm but also associates with the mitochondrial outer membrane. Mutations in LRRK2 (R1441C Mutant) have been associated with Parkinson disease-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
See Label
proprietary buffer with no preservative
Human LRRK2 [D1994A], GST Tag
RUO - research use only
LRRK Kinase Family
Unconjugated
Recombinant
-80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Kinase Assay
205 kDa
100 μg
LRRK2 (D1994A Mutant)
970-2527; D1994A
Human
GST-tag
Baculovirus