Learn More
Buerkle™ Pissettes à col large en PEBD
Fabriquées en PEBD pour plus de solidité, de clarté et de flexibilité. Les pissettes à col large en PEBD Buerkle™ sont imprimées avec le nom de la substance en allemand, anglais, français et espagnol, les consignes de danger et de sécurité, les pictogrammes du SGH et le numéro CAS.
Marque: Buerkle™ 0310-3052
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ouverture à col large pour un remplissage en toute sécurité
- Couleur jaune translucide avec protection contre la lumière
- Ouverture incurvée sur le bouchon à vis pour une distribution de jet de précision sans éclaboussures
- Bouchons à code couleur
Spécification
500 mL | |
39 mm | |
Vert | |
Large | |
Methanol |
Translucent Yellow | |
LDPE | |
Oui | |
Wash Bottle |