Learn More
Buerkle™ Pissettes de sécurité en PEBD avec valve d’évacuation étanche
La vanne d’évacuation garantit que l’excès de pression peut s’échapper et que l’égouttement est empêché. Avec la valve d’évacuation étanche, le contenu ne peut pas fuir lorsque le flacon tombe comme avec les pissettes avec clapet à bille ou le trou d’évacuation.
Marque: Buerkle™ 0310-2050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Remplissage en toute sécurité grâce au diamètre de col large de 39 mm
- Impression permanente selon le SGH avec le nom de la substance en allemand, anglais, français et espagnol, pictogrammes du SGH et numéro CAS
- Transparentes jaunes en PEBD avec protection légère
- Contiennent 500 ml
Spécification
500 mL | |
LDPE | |
Oui | |
Safety Wash Bottle | |
Screw Cap |
Transparent | |
Red | |
Large | |
Distilled Water |