Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à profil bas, barrettes de 8, blancs
Augmentez l’efficacité des réactions avec ces barrettes de tubes à profil bas pour les applications PCR et qPCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB0771W
116.67 EUR valable jusqu'au 2025-07-04
Utilisez le code promo "24112" pour bénéficier de cette offre.
Alertes:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
Description
La conception à profil bas des barrettes de tubes sans bouchons Thermo Scientific réduit l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl.
Points clés
- Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
- Capacité maximale des tubes de 150 µl, après leur fermeture
- Taille basse des tubes diminuant l'espace inutile et augmentant l'efficacité de la réaction PCR
- Languettes d’extrémité marquées A à H (8 barrettes) et languettes d’extrémité marquées 1 à 12 (12 barrettes)
- Scellables avec barrettes à bouchon plat, bombé et ultra-transparent
Spécification
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
0,1 mL | |
120 strips | |
Non stérile | |
Profil bas | |
120 tubes à barrettes |
Blanc | |
0,15 mL | |
Thermocycleurs | |
Polypropylène | |
Non inclus | |
8 barrettes |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.