Learn More
Heraeus™ Creuset en platine de forme basse
Marque: Heraeus™ TI38PT11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Creuset en platine• Le plus noble des métaux
• Très bonne résistance à la corrosion
• En usage courant 900°C Ne pas utiliser dans un four à mouffle avec corps de chauffe en carbure de silicium
• Convient pour de nombreuses opérations telles que les fusions, calcinations et évaporations, réalisées sous atmosphère oxydante principalement
• Hautement résistant à la corrosion et aux attaques acides
• Précautions d'emploi
• Eviter le chauffage prolongé inutile, qui à tendance à favoriser la croissance cristalline provoquant à terme des fissures
• Placer la vaisselle en platine chaude sur une surface réfractaire propre, pas de surface métallique froide ou de surface sale
• Privilégier le chauffage dans des conditions oxydantes
• Lors de l'utilisation sur un bec, n'utilisez que le cône non lumineux et une flamme sans fumée
• Utiliser des triangles propres (porcelaine, alumine ou platine) pour supporter les creusets lors de la fusion
• Nettoyer la vaisselle après toute utilisation
• Creuset forme basse
• Creuset forme basse
• Métal précieux
• Tres bonne résistance à la corrosion
• Utilisable pour les applications au laboratoire sous atmosphère oxydante principalement
• Hautement résistant à la corrosion et aux attaques acides
• Evitez l'exposition prolongé du platine à la chaleur, qui provoque la formation de cristaux et eventuellement des fissures
• Placez la vaisselle en platine chaude sur une surface propre et réfractaire
• Bec Bunsen, utilisez la partie non lumineuse et sans fumée de la flamme
• Nettoyer la vaisselle apres toute utilisation.
Spécification
Platinum | |
30mL |