Learn More
Bel-Art™ Récipients pour produits chimiques en PEBD SP Scienceware™
Ces récipients pour produits chimiques sont excellents pour stocker de petites quantités de liquides ou de solides
67.30€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage de petites quantités de liquides ou de solides |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | PE |
Quantité | 6/Pk. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12311383
|
Bel-Art™
H17872-0000 |
30 ml | 65 mm | 35 mm | N/A | ||||
Description
- PE moulé par injection à paroi épaisse
- Facile à nettoyer
- Bouchon à vis avec joint intérieur étanche
- Utilisé pour transporter des échantillons de poussière depuis la Lune
Spécification
Transparent | |
Bouchon à vis | |
6/Pk. | |
Transparent | |
Oui | |
Reusable | |
Large | |
Récipient pour produits chimiques | |
Polyéthylène |
Stockage de petites quantités de liquides ou de solides | |
PE | |
Non stérile | |
Transparent | |
Non autoclavable | |
No | |
Rond | |
Blank | |
Bouchon à vis |