Learn More
Acide lithocholique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10511354 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
L’acide lithocholique, nº CAS 434-13-9, un métabolite bactérien, est un oligo (éthylène glycol) et un acide biliaire secondaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acide lithocholique est un acide monohydroxy et un acide biliaire secondaire
Applications
  • L’acide lithocholique peut être utilisé dans des études qui évaluent la cholestase
  • Il peut être utilisé pour étudier la régulation des phospholipides hépatiques et l’homéostasie de l’acide biliaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 434-13-9
Formule moléculaire C24H40O3
Poids moléculaire (g/mol) 376.581
Numéro MDL MFCD00003682
Clé InChI SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Synonyme lithocholic acid, lithocolic acid, lithocholate, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha-hydroxy-5beta-cholan-24-oic acid, 3-hydroxycholan-24-oic acid, 3alpha-hydroxycholanic acid, 3-alpha-hydroxycholanic acid, 5beta-cholanic acid-3alpha-ol, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanoic acid
CID PubChem 9903
ChEBI CHEBI:16325
Nom IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]pentanoïque
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithocholic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 182°C to 188°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 10, IV, 785
Merck Index 15, 5601
Rotation spécifique On dry basis: +32° to +36° (20°C, 589nm) (c=1.5, C2H5OH)
Poids de la formule 376.57
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Lithocholic acid