Learn More
Triéthylborohydrure de lithium, solution 1,7 M dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 450691000
Quantité | 100 mL |
---|
Afficher plus de versions de ce produit
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
22560-16-3 | |
105.94 | |
WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N | |
[Li+].CC[BH-](CC)CC |
C6H16BLi | |
MFCD00011703 | |
lithium(1+) triethylboranuide |
Spécification
Lithium triethylborohydride | |
C6H16BLi | |
MFCD00011703 | |
Solubility in water: reacts. | |
[Li+].CC[BH-](CC)CC | |
105.94 | |
0.89 | |
−17°C |
22560-16-3 | |
LiB(C2H5)3H | |
0.8900g/mL | |
WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N | |
lithium(1+) triethylboranuide | |
105.94 | |
100 mL |
Safety and Handling
- Lithium triethylborohydride, 1.7M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide pyrophorique Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.