Learn More
Chlorure de lithium monohydraté, granulés blancs, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328017
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16712-20-2 | ClH2LiO | 60.405 g/mol
Lithium chloride monohydrate is used as a precursor in the production of lithium metal and other lithium compounds. It acts as a welding agent for aluminum, salt bath for heat -treatment by low temperature and soldering techniques. It is also used as a tracer for chemical products viz. denaturation of wine. For absorbers, it is an absorption and disinfection reagent as well as desiccant for air conditioner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16712-20-2
Formule moléculaire ClH2LiO
Poids moléculaire (g/mol) 60.405
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic
CID PubChem 23681138
Nom IUPAC lithium ; chlorure ; hydraté
SMILES [Li+].O.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium chloride monohydrate
Point de fusion >98°C-H2O
Couleur Blanc
Forme physique Granulés
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 60.41 (42.39 Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.78