missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium chloride, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99%, Honeywell Fluka™

Code produit. 15697130 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

À écoulement libre, qualité réactif, anhydre, 99%

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]

Spécification

Point d’ébullition 1,360°C
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Point de fusion 605°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99%
% max. CAS ≤100.0000%
Quantité 1 kg
Formule linéaire LiCl
Nom IUPAC chlorure de lithium(1+)
Poids de la formule 42.39
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.07 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis