Learn More
Lithium chloride, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99%, Honeywell Fluka™
Code produit. 15687130 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
À écoulement libre, qualité réactif, anhydre, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1,360°C
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Point de fusion 605°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99%
% max. CAS ≤100.0000%
Quantité 100 g
Formule linéaire LiCl
Nom IUPAC chlorure de lithium
Poids de la formule 42.39
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.07 g/cm3