Learn More
Lithium chloride, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99%, Honeywell Fluka™
Code produit. 15617140 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
À écoulement libre, qualité réactif, anhydre, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1,360°C
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Point de fusion 605°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99%
% max. CAS ≤100.0000%
Quantité 500 g
Formule linéaire LiCl
Nom IUPAC chlorure de lithium
Poids de la formule 42.39
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.07 g/cm3