Learn More
LIPC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21133-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16810745
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The Lipase family belongs to one of the most robust genetic superfamilies found in living organisms that includes esterases and thioesterases. Lipase gene products are related by tertiary structure rather than primary amino acid sequence. Balancing the composition and the transport of lipoproteins in human plasma is essential for normal body function and is mediated in part by Hepatic Lipase, also known as HL or LIPC. Rare deficiencies in Hepatic Lipase have been identified in humans which lead to pathologic levels of circulating lipoprotein particles; this condition is associated with coronary artery disease (CAD). Hepatic Lipase is regulated by thyroid hormones and has a dual function as a triglyceride hydrolase and a ligand/bridging factor for receptor-mediated lipoprotein uptake. Hepatic Lipase localizes to the endothelial surfaces of extrahepatic tissues.
Spezifikation
Spezifikation
LIPC
Polyclonal
Unconjugated
LIPC
HDLCQ12, Hepatic lipase, Hepatic triacylglycerol lipase, HL, HTGL, Lipase member C, lipase, hepatic, LIPC, LIPH
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
15450, 24538, 3990
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P07867, P11150, P27656
LIPC
LIPC Fusion Protein Ag15538
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt