Learn More
LIPC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 21133-1-AP-150UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16800745
  • 385.92CHF / 150µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Lipase family belongs to one of the most robust genetic superfamilies found in living organisms that includes esterases and thioesterases. Lipase gene products are related by tertiary structure rather than primary amino acid sequence. Balancing the composition and the transport of lipoproteins in human plasma is essential for normal body function and is mediated in part by Hepatic Lipase, also known as HL or LIPC. Rare deficiencies in Hepatic Lipase have been identified in humans which lead to pathologic levels of circulating lipoprotein particles; this condition is associated with coronary artery disease (CAD). Hepatic Lipase is regulated by thyroid hormones and has a dual function as a triglyceride hydrolase and a ligand/bridging factor for receptor-mediated lipoprotein uptake. Hepatic Lipase localizes to the endothelial surfaces of extrahepatic tissues.
Specifica
Specifica
LIPC
Polyclonal
Unconjugated
LIPC
HDLCQ12, Hepatic lipase, Hepatic triacylglycerol lipase, HL, HTGL, Lipase member C, lipase, hepatic, LIPC, LIPH
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
15450, 24538, 3990
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P07867, P11150, P27656
LIPC
LIPC Fusion Protein Ag15538
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato