Learn More
Thermo Scientific Chemicals SF vert pâle jaunissant
CAS: 5141-20-8 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
40.95€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS 5141-20-8
Formule moléculaire C37H34N2Na2O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 792.844
Numéro MDL MFCD00012121
Clé InChI DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Acid Green 5; C.I. 42095
CID PubChem 21223
ChEBI CHEBI:87065
Nom IUPAC disodium ; 3-[[N-éthyl-4-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-(4-sulfonatophényl)méthyl]anilino]méthyl]benzènesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11450947
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
B23330.09
10 g
40.95€
10g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11460947
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
B23330.18
50 g
151.00€
50g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Useful as a general plasma stain, as a histological stain, and a cytological counterstain
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
5141-20-8
792.844
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
21223
disodium ; 3-[[N-éthyl-4-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-(4-sulfonatophényl)méthyl]anilino]méthyl]benzènesulfonate
C37H34N2Na2O9S3
MFCD00012121
Acid Green 5; C.I. 42095
CHEBI:87065
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Light Green SF Yellowish
5141-20-8
MFCD00012121
14,5485
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
disodium ; 3-[[N-éthyl-4-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-(4-sulfonatophényl)méthyl]anilino]méthyl]benzènesulfonate
21223
792.86
∼288°C (decomposition)
C37H34N2Na2O9S3
5717828
Acid Green 5; C.I. 42095
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
792.844
CHEBI:87065
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H351
Susceptible de provoquer le cancer.
GHS P Statement
P281-P201-P202-P308+P313-P405-P501a
Use personal protective equipment as required.
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 225-906-5
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ4900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante