Learn More
LIG4 Mouse anti-Human, Clone: 1H6C11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène LIG4
Clone 1H6C11
Concentration 1 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16828835
Afficher les documents
Proteintech
66705-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16818835
Afficher les documents
Proteintech
66705-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The protein encoded by this gene is a DNA ligase that joins single-strand breaks in a double-stranded polydeoxynucleotide in an ATP-dependent reaction. This protein is essential for V(D)J recombination and DNA double-strand break (DSB) repair through nonhomologous end joining (NHEJ). This protein forms a complex with the X-ray repair cross complementing protein 4 (XRCC4), and further interacts with the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). Both XRCC4 and DNA-PK are known to be required for NHEJ. The crystal structure of the complex formed by this protein and XRCC4 has been resolved. Defects in this gene are the cause of LIG4 syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed.
Spécification
Spécification
LIG4
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DNA ligase 4, DNA ligase IV, LIG4, ligase IV, DNA, ATP dependent
LIG4
IgG2a
Protein G
Antibody
1H6C11
Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P49917
3981
LIG4 Fusion Protein Ag3385
Primary
-20°C
LIG4