Learn More
Fisherbrand™ Lingettes de nettoyage pour verres
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
80 x 100 mm
100 x 150 mm
Conditionnement:
50 pièces
625 pièces
Description
- High quality lens cleaning tissues
- Very fine paper
- Non-scratching
Spécification
Spécification
Dimensions (L x l) | 80 x 100 mm |
Jetable | Single-use |
Format | Sheets |
Longueur (métrique) | 80 mm |
Matériau | Very Fine Paper |
Épaisseur | 1-ply |
Largeur (métrique) | 100 mm |