Learn More
Tige de plomb, 5 mm (0,2 po) de dia. Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mm
250 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead rod |
Couleur | Gris |
Note relative au nom | 5mm (0.2 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 250 mm |
Pourcentage de pureté | 99.9999% |
Qualité | Puratronic™ |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈11g/50mm |
Forme | Tige |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Tige de plomb, 5 mm (0,2 po) de dia. Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu