Learn More
Thermo Scientific Chemicals Plomb, bandelettes de test, Quant™
Code produit. 15461337
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead, Test Strips
Quantité 1 Kit
Numéro MDL MFCD00147400
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche