Learn More
Oxyde de zirconium et plomb(II), Puratronic™, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375047
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12060-01-4
Formule moléculaire O3PbZr
Poids moléculaire (g/mol) 346.421
Numéro MDL MFCD00016275
Clé InChI RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
CID PubChem 16212542
Nom IUPAC dioxido(oxo)zirconium ; plomb(2+)
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Lead(II) zirconium oxide
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 346.42
Pourcentage de pureté 99.997%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 7.0 g/mL