Learn More
Sélénide de plomb(II), masses grises fusionnées 3-6 mm, >99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452067
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12069-00-0 | PbSe | 286.20 g/mol
Lead(II) selenide is used in the production of infrared detectors for thermal imaging. It is also used as quantum dots in nanocrystal solar cell. It is an important material and finds applications in photographic plates, and photo resistors and optoelectronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-00-0
Formule moléculaire PbSe
Poids moléculaire (g/mol) 286.20
Numéro MDL MFCD00016273
Clé InChI GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g
CID PubChem 61550
Nom IUPAC séléniure de plomb
SMILES [Se]=[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) selenide
Couleur Gris
Forme physique Morceau gris fusionné de 3 à 6 mm
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >99.999% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 286.15
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sélénide de plomb(II), masses grises fusionnées 3-6 mm, >99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >