Learn More
Formate de plomb(II), + 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11446927
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 811-54-1
Formule moléculaire C2H2O4Pb
Poids moléculaire (g/mol) 297.234
Numéro MDL MFCD00050834
Clé InChI ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
CID PubChem 61216
Nom IUPAC diformiate de plomb(2+)
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) formate
Point de fusion 190°C (decomposition)
Quantité 50 g
Numéro UN UN2291
Merck Index 14,5409
Poids de la formule 297.23
Pourcentage de pureté ≥90%