missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lead(II) acetate trihydrate, Puriss., ≥99.5%, Honeywell Fluka™

Code produit. 15681050 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Puriss.,≥99.5%

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 6080-56-4
Formule moléculaire C4H12O7Pb
Poids moléculaire (g/mol) 379.30
Numéro MDL MFCD00150023
Clé InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
CID PubChem 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Quantité 5 kg
Formule linéaire Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numéro UN 1616
Beilstein 3730298
Nom IUPAC diacétate de plomb(2+) trihydraté
Poids de la formule 379.33g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité puriss.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis