Learn More
Lead(II) acetate trihydrate, Puriss., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Code produit. 15671050 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Puriss.,≥99.5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6080-56-4
Formule moléculaire C4H12O7Pb
Poids moléculaire (g/mol) 379.30
Numéro MDL MFCD00150023
Clé InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
CID PubChem 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 204°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) acetate trihydrate
Point de fusion 75°C (decomposition)(literature)
Note relative au nom Puriss., ≥99.5%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Formule linéaire Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numéro UN UN1616
Beilstein 3730298
Nom IUPAC Diacétate de λ²-plomb(2+) trihydraté
Poids de la formule 379.33
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité puriss.
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.550 g/cm3