Learn More
Buerkle™ Flacon forme haute en PEBD
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Description
- LDPE, transparent
- Étanche
- Avec bouchon à vis
- Le bouchon compte-gouttes correspondant est disponible en tant qu’accessoire
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 18 mm |
Matériau | PEBD |
Filetage (métrique) | 25 mm |
Closure Included | Oui |
Hauteur (métrique) | 128 mm |
Diamètre (métrique) | 61 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |