Learn More
Réactif de Lawesson, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Marque: Thermo Scientific Acros 210895000
486.88 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité | 500 g |
---|---|
Conditionnement | Bouteille en verre |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-S
Identifiants chimiques
19172-47-5 | |
404.452 | |
lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride | |
2,4-bis(4-méthoxyphényl)-2,4-bis(sulfanylidène)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-dithiadiphosphétane |
C14H14O2P2S4 | |
CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N | |
87949 | |
COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC |
Spécification
Lawesson's Reagent | |
19172-47-5 | |
99% | |
10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37 | |
Solubility in water: decomposes. | |
COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC | |
404.452 | |
404.45 | |
Bouteille en verre | |
Poudre |
Blanc | |
228.0°C to 231.0°C | |
C14H14O2P2S4 | |
lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride | |
CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-bis(4-méthoxyphényl)-2,4-bis(sulfanylidène)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-dithiadiphosphétane | |
87949 | |
99% | |
500 g |
Safety and Handling
- Lawesson''s Reagent
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.