Learn More
OHAUS™ Grand portoir de récipients
Le grand portoir de récipients OHAUS™ augmente la quantité d’espace utilisable pour vos échantillons.
Marque: OHAUS™ 30400070
1340.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des racks pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les racks pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Plateforme de transport de récipients | |
30,00 po | |
76,2 x 46 cm | |
76,20 cm | |
45,70 cm | |
L |
Acier inoxydable | |
76,20 cm | |
30,00 po | |
18,00 in | |
Grand portoir de récipients, 76 x 46 cm |