missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPEX Certiprep Large Freezer/Mill, 230V/50HZ
Marque: SPEX Certiprep 6875-230
16165.81 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Large Freezer/Mill, 230V/50HZ
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
SPEX Certiprep Large Freezer/Mill, 230V/50HZ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu