Learn More
LAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène LAP2
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803404
Afficher les documents
Proteintech
14651-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16893394
Afficher les documents
Proteintech
14651-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Lamina-associated polypeptide 2 (LAP2), isoforms alpha/beta/gamma is a protein that in humans is encoded by the TMPO gene. LAP2 is an inner nuclear membrane (INM) protein. LAP2 plays a role in the regulation of nuclear architecture by binding lamin B1 and chromosomes. This interaction is regulated by phosphorylation during mitosis.
Spécification
Spécification
LAP2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P42166, Q61033, Q62733
21917, 25359, 7112
LAP2 Fusion Protein Ag6247
Primary
-20°C
TMPO
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CMD1T, LAP2, LEMD4, PRO0868, Splenin Thymopentin, thymopoietin, Thymopoietin isoform alpha, TMPO, TP, TP alpha, TP5, TPRP isoform alpha
Tmpo
IgG
Antigen Affinity Chromatography