Learn More
Solution de nitrate de lanthane selon la pharmacopée européenne (PE), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
- Réactif de la pharmacopée européenne, solution
- Produit stable et de haute pureté développé et testé pour les applications de Pharmacopée européenne (PE).
- Les applications comprennent une utilisation dans les réactions d’identification des ions et des groupes fonctionnels (2.3.1), et une utilisation comme réactif dans la réalisation des tests décrits dans plusieurs monographies de la PE.
- Précision, stabilité et reproductibilité.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en PEHD GL45 |
Forme physique | Liquide |
Technique | Test EP |
Quantité | 1 L |