Learn More
Phosphate de lanthane(III) hydraté, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374987
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
It is an active pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14913-14-5
Formule moléculaire LaO4P
Poids moléculaire (g/mol) 233.88
Numéro MDL MFCD00150248
Clé InChI LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) phosphate
SMILES [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) phosphate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Grumeaux
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 233.88 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless