Learn More
Oxalate de lanthane(III) décahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382288
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537-03-1
Formule moléculaire C6La2O12
Poids moléculaire (g/mol) 541.865
Numéro MDL MFCD00150540
Clé InChI OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonyme lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di
CID PubChem 164654
Nom IUPAC oxalate de lanthane(3+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) oxalate decahydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire La2(C2O4)3·10H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 722.02 (541.87 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic