Learn More
Nitrure de lanthane(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348108
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25764-10-7 | LaN | 152.912 g/mol
Lanthanum(III) nitride is used as a precursor along with silicon alkoxide to synthesize La9.33Si6O26, which finds application as electrolytes for solid oxide fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25764-10-7
Formule moléculaire LaN
Poids moléculaire (g/mol) 152.912
Numéro MDL MFCD00049962
Clé InChI QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine
CID PubChem 117627
Nom IUPAC azanylidynelanthane
SMILES N#[La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) nitride
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acid.
Poids de la formule 152.91
Pourcentage de pureté 99.9%